5,6-Diaminouracil sulphate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,6-Diamino-4-hydroxy-2(1H)-pyrimidinone sulphate, 5,6-Diamino-2,4-pyrimidinediol sulphate, 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulphate
437660100 437660500
ACRO437660100EA 115 EUR InStock
ACRO437660100 ACRO437660500
5,6-Diaminouracil sulphate 95%
5,6-Diaminouracil sulphate
Formule: C₄H₆N₄O₂.H₂SO₄
MW: 240,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135845
Numéro CAS: 42965-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 21.93 to 27.40 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité