2,6-Pyridinedicarbaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437750010 437752500
ACRO437750010EA 199 EUR InStock
ACRO437750010 ACRO437752500
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde 97%
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 123.3…124.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010103
Numéro CAS: 5431-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité