4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO437861000EA 72.2 EUR InStock
ACRO437861000
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline 97%
4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014893
Numéro CAS: 6358-64-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité