(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
437880010 437880050
ACRO437880010EA 96.2 EUR InStock
ACRO437880010 ACRO437880050
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine 99%
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 108…115 °C (5 mmHg)
Densité: 1.02 g/cm³
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082766
Numéro CAS: 114715-38-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité