2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
437910010 437910050
ACRO437910010EA 48.4 EUR InStock
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955627
Numéro CAS: 26163-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité