4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438040010 438040050
ACRO438040010EA 112 EUR InStock
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole 97%
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,97 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969230
Numéro CAS: 19968-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité