1-Boc-piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438080050 438080250
ACRO438080050EA 42.6 EUR InStock
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Point d'ébullition: 58 °C (.3mbar)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093935
Numéro CAS: 75844-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité