5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438170010 438170050
ACRO438170010EA 59.2 EUR InStock
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridine 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,1600 g/mol
Point de fusion: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664350
Numéro CAS: 213193-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité