1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438240010 438240050
ACRO438240010EA 112 EUR InStock
ACRO438240010 ACRO438240050
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
Point de fusion: 62.9…64.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443993
Numéro CAS: 208167-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 68 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité