Methyl benzenesulphinate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438610050 438610250
ACRO438610050EA 108 EUR InStock
ACRO438610050 ACRO438610250
Methyl benzenesulphinate 98%
Methyl benzenesulphinate
Formule: C₇H₈O₂S
Point d'ébullition: 110…112 °C (16Torr)
Densité: 1.194 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674051
Numéro CAS: 670-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité