2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Isobutanesulphonyl chloride, 1-Propanesulphonylchloride, 2-methyl-
438410010 438410050
ACRO438410010EA 65.3 EUR InStock
ACRO438410010 ACRO438410050
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride 97%
2-Methylpropane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,624 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C (11Torr)
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369800
Numéro CAS: 35432-36-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité