Methylsulphonylacetonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methanesulphonylacetonitrile, Cyanomethylsulphonylmethane, 2-(Methylsulphonyl)acetonitrile
438420050 438420250
ACRO438420050EA 69.7 EUR InStock
ACRO438420050 ACRO438420250
Methylsulphonylacetonitrile 97%
Methylsulphonylacetonitrile
Formule: C₃H₅NO₂S
MW: 119,14 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014743
Numéro CAS: 2274-42-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 11.29 to 12.23 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité