4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO438430250EA 217 EUR InStock
ACRO438430250 ACRO438430050
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Point d'ébullition: 134…135 °C
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153224
Numéro CAS: 148043-73-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité