3-Méthyl-3-pentène-2-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methylpent-3-en-2-one
438440100 438440500
ACRO438440100EA 64.1 EUR InStock
ACRO438440100 ACRO438440500
3-Méthyl-3-pentène-2-one 98%
3-Méthyl-3-pentène-2-one
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 136…139 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.875 g/cm³
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151839
Numéro CAS: 565-62-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité