2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-Chloropyrimidine-5-carbaldehyde
438450010 438450050
ACRO438450010EA 191 EUR InStock
ACRO438450010 ACRO438450050
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde 97%
2-Chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde
Formule: C₅H₃ClN₂O
MW: 142,55 g/mol
Point de fusion: 113…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696891
Numéro CAS: 933702-55-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité