(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
438460010 438460050
ACRO438460010EA 138 EUR InStock
ACRO438460010 ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formule: C₉H₁₆INO₄
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216579
Numéro CAS: 93267-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité