L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
438490010 438490050
ACRO438490010EA 162 EUR InStock
ACRO438490010 ACRO438490050
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₄ClN₃
MW: 153.5700 g/mol
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04035684
Numéro CAS: 58347-49-2
ONU: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥94.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité