(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
438690050 438690250
ACRO438690050EA 107 EUR InStock
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilisé
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formule: C₉H₂₁BrOSi
MW: 253,26 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (760 mmHg)
Densité: 1.093 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216589
Numéro CAS: 89031-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité