2,3-Diméthyl-2-butène 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
438721000.EA 83.3 EUR InStock
438721000.
2,3-Diméthyl-2-butène 1 M dans le THF, AcroSeal®
2,3-Diméthyl-2-butène
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –75 °C
Densité: 0,857 g/cm³
Point d'éclair: –21 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008897
Numéro CAS: 563-79-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité