2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium, chloro(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Neophyl Magnesium Chloride
438751000 438758000
438751000.EA 76.6 EUR InStock
438751000. 438758000.
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride 0.5 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
Formule: C₁₀H₁₃ClMg
MW: 192,97 g/mol
Densité: 0.76 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075586
Numéro CAS: 35293-35-7
ONU: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité