2-Amino-2-thiazoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO438851000EA 62.8 EUR InStock
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-thiazoline 97%
2-Amino-2-thiazoline
Formule: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Point d'ébullition: 221,8 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 77…81 °C
Point d'éclair: 87,9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005313
Numéro CAS: 1779-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité