(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
438861000 438868000
438861000.EA 112 EUR InStock
438861000. 438868000.
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide
Formule: C₄H₇BrMgO₂
Point d'ébullition: 65…67 °C (760 mmHg)
Densité: 0.94 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321271
Numéro CAS: 180675-22-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité