(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
438890010 438890050
ACRO438890010EA 187 EUR InStock
ACRO438890010 ACRO438890050
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine 95%
(2-Chloropyridin-4-yl)methylamine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06212875
Numéro CAS: 144900-57-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité