1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-phenyl-1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane-4-carboxamide, 1,4-diaza-bicyclo[3.2.2]nonane, 1,4-Diazobicylco[3.2.2]nonane
438900010 438900050
ACRO438900010EA 235 EUR InStock
ACRO438900010 ACRO438900050
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane 95%
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 77…79 °C (6Torr)
Point de fusion: 58…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581694
Numéro CAS: 283-38-5
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to brown Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité