Acide 2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]ethanesulfonique sel de sodium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 68.8 EUR InStock
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
Acide 2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]ethanesulfonique sel de sodium 99%
Acide 2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]ethanesulfonique sel de sodium
Formule: C₆H₁₄NNaO₅S
Point de fusion: 155.6…156.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067425
Numéro CAS: 66992-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité