Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Chloro(dimethylamino)methylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V), TCFH, N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
439070010 439070050 439070250
ACRO439070010EA 0 EUR InStock
ACRO439070010 ACRO439070050 439070250.
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥98%
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Formule: C₅H₁₂ClF₆N₂P
MW: 280,58 g/mol
Point de fusion: 102.4…104.2 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01862891
Numéro CAS: 94790-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100°C to 106°C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité