Lithium-tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
439111000.EA 110 EUR InStock
439111000.
Lithium-tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Lithium-tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride
Formule: C₂₁H₄₆AlLiO₃
MW: 380,52 g/mol
Densité: 0,904 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012222
Numéro CAS: 79172-99-9
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité