Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
439150010 439150050
ACRO439150010EA 60.8 EUR InStock
ACRO439150010 ACRO439150050
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0) 96%
Bis(3,5,3',5'-dimethoxydibenzylideneacetone)palladium(0)
Formule: C₄₂H₄₄O₁₀Pd
MW: 815,224 g/mol
Point de fusion: 170…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369799
Numéro CAS: 811862-77-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité