Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxy-3-formylpyridine 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO439780050EA 253 EUR InStock
ACRO439780050
2-Méthoxy-3-formylpyridine 96%
2-Méthoxy-3-formylpyridine


Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 200…201 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 25 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115112
Numéro CAS: 71255-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité