4-Chloroanthranilate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO439231000EA 252 EUR InStock
ACRO439231000
4-Chloroanthranilate de méthyle 95%
4-Chloroanthranilate de méthyle
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017568
Numéro CAS: 5900-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 71 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité