D-Biotin-N-succinimidyl ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
439302500 439300010
ACRO439302500EA 228 EUR InStock
ACRO439302500 ACRO439300010
D-Biotin-N-succinimidyl ester 98%
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341,38 g/mol
Point de fusion: 202.3…202.7 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Elemental Analysis 12.00 to 12.62 % N
Specific optical rotation +52° to +54° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité