Hydrogéno-2-oxoglutarate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
439350050 439350250 439351000
ACRO439350050EA 48.7 EUR InStock
ACRO439350050 ACRO439350250 ACRO439351000
Hydrogéno-2-oxoglutarate de sodium 98%
Hydrogéno-2-oxoglutarate de sodium
Formule: C₅H₅NaO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064196
Numéro CAS: 22202-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
UV at 430 nm A: ≤0.200
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité