L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, Methyl L-DOPA HCl, (S)-Methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate hydrochloride, Methyl L-DOPA hydrochloride
439490010 439490050
ACRO439490010EA 141 EUR InStock
ACRO439490010 ACRO439490050
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₄
MW: 247,675 g/mol
Point de fusion: 94.2…94.3 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038958
Numéro CAS: 1421-65-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.00 %
Elemental Analysis 5.32 to 5.99 % (N) On dry basis
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (C=2 in methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité