N-Méthylisopropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Isopropylmethylamine
439650100 439650500
ACRO439650100EA 58 EUR InStock
ACRO439650100 ACRO439650500
N-Méthylisopropylamine 98%
N-Méthylisopropylamine
Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 50…53 °C (760 mmHg)
Densité: 0.702 g/cm³
Point d'éclair: –32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042859
Numéro CAS: 4747-21-1
ONU: 2734
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité