Sulphisoxazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
439670250 439671000
ACRO439670250EA 36.8 EUR InStock
ACRO439670250 ACRO439671000
Sulphisoxazole 99%
Sulphisoxazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₃S
Point de fusion: 194 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003150
Numéro CAS: 127-69-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité