Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl hydrogen polysiloxane, PMHS
440100250 440101000
ACRO440100250EA 41.3 EUR InStock
ACRO440100250 ACRO440101000
Poly(methylhydrosiloxane) trimethylsilyl terminated
Poly(methylhydrosiloxane)
Formule: (CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃)
Point d'ébullition: ∼140 °C (0.003 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.006 g/cm³
Point d'éclair: 204 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084478
Numéro CAS: 63148-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 25 cSt
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité