Bromure de 2-fluorophénéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene
440120010 440120050
ACRO440120010EA 48.3 EUR InStock
ACRO440120010 ACRO440120050
Bromure de 2-fluorophénéthyle 97%
Bromure de 2-fluorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C (20Torr)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117466
Numéro CAS: 91319-54-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité