5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5,5-Dibromobarbituric acid
439840010 439840050
ACRO439840010EA 45 EUR InStock
ACRO439840010 ACRO439840050
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione 97%
5,5-Dibromopyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Formule: C₄H₂Br₂N₂O₃
MW: 285,89 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010595
Numéro CAS: 511-67-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité