2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO439960050EA 93.8 EUR InStock
ACRO439960050
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate 97%
2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Formule: C₇H₉BBrF₄N
MW: 273,86 g/mol
Point de fusion: 100…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060046
Numéro CAS: 878-23-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité