N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440030010 440030050
ACRO440030010EA 29.6 EUR InStock
ACRO440030010 ACRO440030050
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 225…227 °C
Densité: 0.095 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082539
Numéro CAS: 17469-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +73.0° to +77.0° (20°C, 589 nm) (c=1.3 in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité