Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 1 M dans l'éthanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
440061000.EA 0 EUR InStock
440061000.
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium 1 M dans l'éthanol, AcroSeal®
Dihydrogénophosphate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₈NO₄P
MW: 339,46 g/mol
Densité: 0,895 g/cm³
Point d'éclair: 14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064526
Numéro CAS: 5574-97-0
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 0.95 to 1.10 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité