6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440200010 440200050
ACRO440200010EA 46.1 EUR InStock
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one 97%
6,7-Diméthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134100
Numéro CAS: 13575-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité