Potassium sulphite 90%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 118 EUR InStock
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, pur
Potassium sulphite
Formule: K₂SO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011387
Numéro CAS: 10117-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité