N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium hexafluorophosphate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO440260050EA 86.9 EUR InStock
ACRO440260050
N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium hexafluorophosphate 97%
N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiouronium hexafluorophosphate
Formule: C₁₀H₁₆F₆N₃OPS
MW: 371,28 g/mol
Point de fusion: 111,7…113.6 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05865266
Numéro CAS: 212333-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 30.41 to 34.29 % (C)
Elemental Analysis 10.64 to 12.00 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité