Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Fluoro-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, 1-(Fluoro(pyrrolidin-1-yl)methylene)pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate(V)
440360050 440360250
ACRO440360050EA 127 EUR InStock
ACRO440360050 ACRO440360250
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Formule: C₉H₁₆F₇N₂P
MW: 316,20 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683430
Numéro CAS: 164298-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité