3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440520050 440520250 440521000
ACRO440520050EA 25.8 EUR InStock
ACRO440520050 ACRO440520250 ACRO440521000
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure 98%
3-Benzyl-5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthyl-1,3-thiazol-3-ium chlorure
Formule: C₁₃H₁₆ClNOS
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011959
Numéro CAS: 4568-71-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 147 °C
Elemental Analysis 5.06 to 5.32 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité