N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO440590250EA 714 EUR InStock
ACRO440590250 ACRO440590050
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate 97%
N,N,N',N'-Bis(tetramethylene)-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
Formule: C₁₃H₂₀F₆N₃O₃P
MW: 411,29 g/mol
Point de fusion: 141…143,5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192457
Numéro CAS: 207683-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 36.45 to 39.48 % (C)
Elemental Analysis 9.81 to 10.63 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité