(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO440610010EA 89.6 EUR InStock
ACRO440610010 ACRO440610050
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 98%
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formule: C₁₇H₂₇F₆N₇OP₂
MW: 521,4 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03703417
Numéro CAS: 156311-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 38.18 to 40.14 % (C)
Elemental Analysis 18.33 to 19.28 % (N)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité