5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
440670010 440670050
ACRO440670010EA 436 EUR InStock
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,0368 g/mol
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11518965
Numéro CAS: 337958-60-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité