O-Benzyl-L-serine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Ser(Bzl)-OH
440930050 440930250
ACRO440930050EA 111 EUR InStock
ACRO440930050 ACRO440930250
O-Benzyl-L-serine 99%
O-Benzyl-L-serine
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 210…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065937
Numéro CAS: 4726-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
HPLC ≥98.5 %
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20.0° to +25.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in 8:2 AcOH/1M HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité